Få mere at vide
tert-butyl hydrogensuccinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452019
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452019 1 g 1g
15462019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64706.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15026-17-2 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15026-17-2
Molekylær formel C8H14O4
Molekylvægt (g/mol) 174.20
MDL nummer MFCD00273441
InChI nøgle PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym mono-tert-butyl succinate, 4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, succinic acid mono-tert-butyl ester, tert-butyl hydrogen succinate, mono-t-butyl succinate, pubchem11616, succinic acid 1-tert-butyl ester, succinic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 4139107
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl hydrogen succinate
Smeltepunkt 51°C to 54°C (literature)
Farve Brun-Gul
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel HOOCCH2CH2CO2C(CH3)3
Mængde 1 g
Beilstein 1772169
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 174.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof