missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate |
| Molekylær formel | C10 D5 H16 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.31 |
| Formel vægt | 192.189 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?