Få mere at vide
tert-butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate |
| Molekylær formel | C10 D5 H16 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N-propan-2-ylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.31 |
| Formel vægt | 192.189 |