Få mere at vide
tert-Butyl disulfid, 98%
Artikelnummer. 11935731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935731 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10236040 250 g Glasflaske 250g
10563731 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173620025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-06-5
Molekylær formel C8H18S2
Molekylvægt (g/mol) 178.35
MDL nummer MFCD00008838
InChI nøgle BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
PubChem CID 66060
IUPAC navn 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl disulfide
Smeltepunkt -5,0 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 198,0 °C til 204,0 °C
Flammepunkt 67 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)3C]2S2
Brydningsindeks 1,4882 til 1,4902
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,IV,1638
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 178.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl disulfide
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.