Få mere at vide
tert-butyldiethylphosphonoacetat, 95%
Artikelnummer. 10694745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694745 5 g Glasflaske 5g
10234774 1 g Glasflaske 1g
10173004 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10694745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397750050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 27784-76-5 | C10H21O5P | 50,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27784-76-5
Molekylær formel C10H21O5P
Molekylvægt (g/mol) 50.23
MDL nummer MFCD00075414
InChI nøgle NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2773685
IUPAC navn tert-butyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMIL CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Farve Farveløs
Tæthed 1.0740g/mL
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.074
Formel vægt 50.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.