Få mere at vide
tert-butyldiethylphosphonoacetat, 95%
Beskrivelse
tert-Butyldiethylphosphonoacetat anvendes som en reaktant til fremstilling af hydroxymethylerede dihydroxyvitamin D3-analoger via Wittig-Horner-tilgang, som potentielle antitumormidler, syntese af phosphopeptidmimetiske prodrugs målrettet mod Src homologi 2 (SH2) domæne af signaltransducer og 3 aktivator af transkription og transcript. triaminophosphin-fremme stereoselektiv syntese af en,β -umættede estere, fluorider og nitriler fra aldehyder og ketoner ved brug af Wadsworth-Emmons fosfonater
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en reaktant til fremstilling af hydroxymethylerede dihydroxyvitamin D3-analoger via Wittig-Horner-tilgang, som potentielle antitumormidler, syntese af phosphopeptidmimetiske prodrugs målrettet mod Src homologi 2 (SH2) domæne af signaltransducer 3 (biStatnscript 3 aktivator) og biStatnscript 3 aktivator triaminophosphin-fremme stereoselektiv syntese af a,ß-umættede estere, fluorider og nitriler fra aldehyder og ketoner ved brug af Wadsworth-Emmons fosfonater
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl diethylphosphonoacetate |
| Tæthed | 1.074 |
| Kogepunkt | 100 °C til 103 °C (1,5 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2050126 |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Formel vægt | 252.25 |
| Procent renhed | 95% |