Få mere at vide
tert-butyldicarbonat, TRC
Artikelnummer. 30008972
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008972 100 g
30003657 250 g
30008387 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB691045100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24424-99-5
Molekylær formel C10H18O5
Molekylvægt (g/mol) 218.25
Synonym BOC2O, C,C'-bis(1,1-Dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Oxydi-formic Acid Di-tert-butyl Ester, BOC-anhydride, Bis(1,1-dimethylethyl) Dicarbonate, Bis(tert-butyl) Dicarbonate, Di-tert-butyl Dicarbonate, Di-tert-butyl Oxydiformate, Di-tert-butyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Di-tert-butyl Ester, tert-Butoxycarbonyl Anhydride, tert-Butyl Dicarbonate
IUPAC navn tert-butyl (2-methylpropan-2-yl) oxycarbonylcarbonat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Dicarbonate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Formel vægt 218.1154