Få mere at vide
tert-Butyl Diazoacetate, 85%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Diazoacetate |
| CAS | 35059-50-8 |
| Molekylær formel | C6 H10 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Diazo-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (tert-Butoxycarbonyl)diazomethane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-diazoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.16 |
| Formel vægt | 142.0742 |