Få mere at vide
tert-Butyl-d9-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl-d9-amine |
| CAS | 6045-08-5 |
| Molekylær formel | C4 D9 H2 N |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-amine, 2-(methyl-d3)- (9CI), tert-Butyl-d9-amine (7CI, 8CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine, D9-tert-Butylamine, tert-Butylamine-D9 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 82.1923 |
| Formel vægt | 82.1456 |