Få mere at vide
tert-Butyl-d9 alkohol, CDN
Artikelnummer. 30317810
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30317810 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317810 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND01341G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butanol-D9
CAS 25725-11-5
Molekylær formel C4 D9 H O
Mængde 1 g
Synonym 2-Propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol, 2-(methyl-d3)- (9 CI), tert-Butyl-d9 alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), tert-Butyl-d9 Alcohol, 2-Methyl-2-propanol-d9, tert-Butanol-d9, 2-(Methyl-d3)-2-propan-1,1,1,3,3,3-d6-ol
InChI formel InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMIL [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC navn 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 83.1771
Formel vægt 83.1297 g/mol
Procent renhed 99 atom % D, min 98% Chemical Purity