missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl-d9 4-Nitrophenyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl-d9 4-Nitrophenyl Carbonate |
| CAS | 1190006-35-9 |
| Molekylær formel | C11 2H9 H4 N O5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO5/c1-11(2,3)17-10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(OC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl] (4-nitrophenyl) carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.28 |
| Formel vægt | 248.1359 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?