Få mere at vide
tert-Butyl Cyanoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Cyanoacetate |
| CAS | 1116-98-9 |
| Molekylær formel | C7H11NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cyanoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Cyanoacetic Acid tert-Butyl Ester, 1,1-Dimethylethyl Cyanoacetate, Cyanoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 1072, tert-Butyl 2-Cyanoacetate, tert-Butyl Cyanoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CC#N |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-cyanoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.17 |