Få mere at vide
tert-Butyl cyanoacetate, 98%
Artikelnummer. 11352665
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352665 5 g 5g
11362665 25 g 25g
11372665 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00123.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1116-98-9 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
tert-Butylcyanoacetat bruges til syntese af vinyllogt urinstof. Det bruges også som et nyt additiv til sukkernukleosidbasekoblingstrinnet på vej til DAPD med forbedretβ -selektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butyl cyanoacetat anvendes til syntese af vinylogt urinstof. Det bruges også som et nyt additiv til sukkernukleosidbasekoblingstrinnet på vej til DAPD med forbedretβ -selektivitet.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1116-98-9
Molekylær formel C7H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
MDL nummer MFCD00001938
InChI nøgle BFNYNEMRWHFIMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl cyanoacetate, t-butyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, cyanoacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, cyano-, tert-butyl ester, acetic acid, 2-cyano-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butylcyanacetat, t-butylcyanoacetate, tert-butylcyanoacetate, tert butyl cyanoacetate
PubChem CID 70693
IUPAC navn tert-butyl-2-cyanoacetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl cyanoacetate
Tæthed 0.987
Kogepunkt 67°C to 68°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.42
Mængde 5 g
Beilstein 1755933
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 141.17
Procent renhed 98%