missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
tert-Butyl Crotonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Crotonate |
| CAS | 79218-15-8 |
| Molekylær formel | C8 H14 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b6-5+ |
| SMIL | C\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (E)-but-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.196 |
| Formel vægt | 142.099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?