Få mere at vide
tert-Butyl chloroacetate, 98%
Artikelnummer. 11432518
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432518 25 g 25g
11442518 100 g 100g
11452518 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15833.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-59-5 | C6H11ClO2 | 150.602 g/mol
tert-Butylchloracetat anvendes til syntese af imidazol-1-yl-eddikesyrehydrochlorid, cis-disubstitueret aziridinester via aza-Darzens-reaktion og 1,10-diaza-18-krone-6-baserede sensorer, der bærer en coumarinfluorofor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser tert-Butylchloracetat anvendes til syntese af imidazol
-1-yl-eddikesyrehydrochlorid, cis-disubstitueret aziridinester via aza-Darzens-reaktion og 1,10-diaza-18-krone-6-baserede sensorer, der bærer en coumarinfluorofor.
Opløselighed Nedbrydes i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Fugt følsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-59-5
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.602
MDL nummer MFCD00000930
InChI nøgle KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
PubChem CID 66052
IUPAC navn tert-butyl-2-chloracetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl chloroacetate
Tæthed 1.053
Kogepunkt 155°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lugt Ester-like
Lineær formel ClCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.423
Mængde 25 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1753006
Merck Index 14,1563
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 150.61
Procent renhed 98%