Få mere at vide
tert-Butyl chloroacetate, 97%
Artikelnummer. 10753524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753524 500 g Glasflaske 500g
10356451 25 g Glasflaske 25g
10254751 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10753524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347235000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-59-5 | C6H11ClO2 | 150 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-59-5
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150
MDL nummer MFCD00000930
InChI nøgle KUYMVWXKHQSIAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloroacetate, chloroacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butyl chloroacetate, tert-butylchloroacetate, acetic acid, chloro-, tert-butyl ester, chloroacetic acid t-butyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylchloroacetate, t-butyl-chloroacetate
PubChem CID 66052
IUPAC navn tert-butyl-2-chloracetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl chloroacetate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0530g/mL
Kogepunkt 48.0°C to 49.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt 46°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.4220 to 1.4240
Mængde 500 g
Beilstein 02, III, 444
Fieser 01,86; 03,36
Merck Index 15, 1564
Specifik vægtfylde 1.053
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in isopropanol,1,2-dichloroethane,toluene
Formel vægt 150
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl chloroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.