Få mere at vide
tert-butylchlorid, 98+%
Beskrivelse
tert-butylchlorid spiller en vigtig rolle som udgangsmateriale til at udføre nukleofile substitutionsreaktioner for at fremstille alkohol- og alkoxidsalte. Det bruges som et alkyleringsmiddel til indførelse af tert-butylgruppe og er også involveret i Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af landbrugskemikalier og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylchlorid spiller en vigtig rolle som udgangsmateriale til at udføre nukleofile substitutionsreaktioner for at fremstille alkohol- og alkoxidsalte. Det bruges som et alkyleringsmiddel til indførelse af tert-butylgruppe og er også involveret i Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af landbrugskemikalier og lægemidler.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, benzen, chloroform og ether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl chloride |
| Smeltepunkt | -26 °C |
| Tæthed | 0.846 |
| Kogepunkt | 50 °C til 52 °C |
| Flammepunkt | −27 °C (−16 °F) |
| Lugt | Mild |
| Brydningsindeks | 1.3848 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN1127 |
| Beilstein | 1730872 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl chloride
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl chloride