Få mere at vide
tert-butylchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11459903
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459903 1000 mL 1000ml
11469903 250 mL 250ml
11309659 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11459903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13004.AU
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92,566 g/mol
tert-butylchlorid spiller en vigtig rolle som udgangsmateriale til at udføre nukleofile substitutionsreaktioner for at fremstille alkohol- og alkoxidsalte. Det bruges som et alkyleringsmiddel til indførelse af tert-butylgruppe og er også involveret i Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af landbrugskemikalier og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylchlorid spiller en vigtig rolle som udgangsmateriale til at udføre nukleofile substitutionsreaktioner for at fremstille alkohol- og alkoxidsalte. Det bruges som et alkyleringsmiddel til indførelse af tert-butylgruppe og er også involveret i Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af landbrugskemikalier og lægemidler.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, benzen, chloroform og ether. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-20-0
Molekylær formel C4H9Cl
Molekylvægt (g/mol) 92.566
MDL nummer MFCD00000816
InChI nøgle NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC navn 2-chlor-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl chloride
Smeltepunkt -26 °C
Tæthed 0.846
Kogepunkt 50 °C til 52 °C
Flammepunkt −27 °C (−16 °F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.3848
Mængde 1000 mL
FN nummer UN1127
Beilstein 1730872
Merck Index 14,1562
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, benzen, kloroform og ether. Let blandet med vand.
Formel vægt 92.57
Procent renhed ≥98%