Få mere at vide
tert-Butyl Carbazate, TRC
Artikelnummer. 30332241
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30332241 5 g
1 options
Artikelnummer. 30332241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6921705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Carbazate
CAS 870-46-2
Molekylær formel C5H12N2O2
Mængde 5 g
Synonym tert-Butyl Ester Carbazic Acid, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazide, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, (tert-Butyloxycarbonyl)hydrazide, 1,1-Dimethylethyl Carbazate, 1,1-Dimethylethyl Hydrazinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, Boc-hydrazine, Hydrazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, N-Boc-Hydrazine, NSC 60250, tert-Butyl N-aminocarbamate, tert-Butyl Carbazate, tert-Butyl Hydrazinecarboxylate, tert-Butyl Hydrazinoformate
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NN
IUPAC navn tert-butyl N-aminocarbamat
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0899