Få mere at vide
tert-Butyl carbazate, 99%
Artikelnummer. 15740789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15740789 100 g Glasflaske 100g
10692002 25 g Glasflaske 25g
10222122 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15740789 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107881000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-46-2
Molekylær formel C5H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00007593
InChI nøgle DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
IUPAC navn tert-butyl-N-aminocarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl carbazate
Navn note 99%
Smeltepunkt 37 °C til 41 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 63 °C til 65 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 91 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NNHCO2C(CH3)3
Mængde 100 g
Fieser 01,85; 02,46; 11,88
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske klumper
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.