Få mere at vide
tert-butylcarbazat, 98+%
Artikelnummer. 11429533
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429533 25 g 25g
11439533 100 g 100g
11449533 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12383.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    606.90 DKK
    518.65 DKK / 25g
    Spare 88.25 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132,163 g/mol
tert-butylcarbazat anvendes i en palladium-katalyseret krydskobling med vinylhalogenider til fremstilling af N-Boc-N-alkenylhydraziner. Det bruges i fastfase peptidsyntese og i den optiske renhedsbestemmelse af alfa-aminoaldehyd. Det reagerer med aldehyder for at få hydrazoner, som finder anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af HIV-1 proteasehæmmere. Ud over dette anvendes det som udgangsmateriale til fremstilling af BOC-azid, sulfon- og carboxylhydrazider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylcarbazat anvendes i en palladium-katalyseret krydskobling med vinylhalogenider til fremstilling af N-Boc-N-alkenylhydraziner. Det bruges i fastfase peptidsyntese og i den optiske renhedsbestemmelse af alfa-aminoaldehyd. Det reagerer med aldehyder for at få hydrazoner, som finder anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af HIV-1 proteasehæmmere. Ud over dette anvendes det som udgangsmateriale til fremstilling af BOC-azid, sulfon- og carboxylhydrazider.
Opløselighed Opløselig i ethanol og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-46-2
Molekylær formel C5H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 132.163
MDL nummer MFCD00007593
InChI nøgle DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
PubChem CID 70091
IUPAC navn tert-butyl-N-aminocarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl carbazate
Smeltepunkt 37 °C til 41 °C
Kogepunkt 63 °C til 65 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 91 °C (195 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN1325
Beilstein 1756967
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol.
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl carbazate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl carbazate