Få mere at vide
tert-Butylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30332713
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30332713 5 g
1 options
Artikelnummer. 30332713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6928605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Carbamate
CAS 4248-19-5
Molekylær formel C5H11NO2
Mængde 5 g
Synonym Carbamic Acid tert-Butyl Ester, NSC 131089, O-tert-Butyl Carbamate, Boc-ammonia
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N
IUPAC navn tert-butylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Formel vægt 117.079