Få mere at vide
tert-Butylcarbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Carbamate |
| CAS | 4248-19-5 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Carbamic Acid tert-Butyl Ester, NSC 131089, O-tert-Butyl Carbamate, Boc-ammonia |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N |
| IUPAC navn | tert-butylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |