Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl carbamate |
| Smeltepunkt | 105,0 °C til 109,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NCO2C(CH3)3 |
| Beilstein | 03,II,26 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |