Få mere at vide
tert-butylcarbamat, 98%
Artikelnummer. 10454643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10454643 1 g Glasflaske 1g
10568323 5 g Glasflaske 5g
11905471 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10454643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173450010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4248-19-5 | C5H11NR.2 | 117,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4248-19-5
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
InChI nøgle LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC navn tert-butylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl carbamate
Smeltepunkt 105,0 °C til 109,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCO2C(CH3)3
Beilstein 03,II,26
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Mængde 1 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Nåle