Få mere at vide
tert-Butylcarbamat, 98+%
Artikelnummer. 11369963
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369963 25 g 25g
11349963 1 g 1g
11359963 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00259.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1484.10 DKK
    1275.65 DKK / 25g
    Spare 208.45 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117,148 g/mol
tert-butylcarbamat anvendes i palladium-katalyseret syntese af N-Boc-beskyttede aniliner. Det blev brugt til syntese af tetrasubstituerede pyrroler, funktionaliseret med ester- eller ketongrupper i C-3-position.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylcarbamat anvendes i palladium-katalyseret syntese af N-Boc-beskyttede aniliner. Det blev brugt til syntese af tetrasubstituerede pyrroler, funktionaliseret med ester- eller ketongrupper i C-3-position.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid, chloroform og alkoholer. Lidt opløseligt i petroleumsether og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4248-19-5
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.148
MDL nummer MFCD00007962
InChI nøgle LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC navn tert-butylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl carbamate
Smeltepunkt 106 °C til 110 °C
Beilstein 1744500
Opløselighedsinformation Opløselig i methylenklorid, kloroform og alkoholer. Let opløselig i petroleum, ether og vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 117.15
Procent renhed ≥98%