Få mere at vide
tert-butylcarbamat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
tert-butylcarbamat anvendes i palladium-katalyseret syntese af N-Boc-beskyttede aniliner. Det blev brugt til syntese af tetrasubstituerede pyrroler, funktionaliseret med ester- eller ketongrupper i C-3-position.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butylcarbamat anvendes i palladium-katalyseret syntese af N-Boc-beskyttede aniliner. Det blev brugt til syntese af tetrasubstituerede pyrroler, funktionaliseret med ester- eller ketongrupper i C-3-position.
Opløselighed
Opløselig i methylenchlorid, chloroform og alkoholer. Lidt opløseligt i petroleumsether og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl carbamate |
| Smeltepunkt | 106°C to 110°C |
| Beilstein | 1744500 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methylene chloride,chloroform,and alcohols. Slightly soluble in petroleum ether and water. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 117.15 |
| Procent renhed | ≥98% |