Få mere at vide
tert-butylbromoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Bromoacetate |
| CAS | 5292-43-3 |
| Molekylær formel | C6H11BrO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl bromoacetate, 1,1-Dimethylethyl monobromoacetate, 2-Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, Bromoacetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, Bromoacetic Acid tert-Butyl Ester, NSC 82470, tert-Butyl 2-Bromoacetate, tert-Butyl Bromoacetate, tert-Butyl alpha-Bromoacetate, t-Butylbromoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CBr |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-bromoacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vægt | 193.9942 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?