Få mere at vide
tert-Butyl bromoacetat, 99%
Artikelnummer. 10764831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764831 10 mL Glasflaske 10ml
10665012 50 mL Glasflaske 50ml
10540902 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154340100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5292-43-3
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00000188
InChI nøgle BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC navn tert-butyl-2-bromacetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl bromoacetate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3380g/mL
Kogepunkt 50 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 49 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1,4440 til 1,446
Mængde 10 mL
Beilstein 02, I, 96
Specifik vægtfylde 1.338
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar
Formel vægt 195.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske