Få mere at vide
tert-Butylbromoacetat, 98%
Beskrivelse
tert-butylbromacetat anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af farvestoffer, lægemidler, landbrugskemikalier og i organiske forbindelser. Det finder anvendelse som et alkyleringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle at fremstille (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-eddikesyre-tert-butylester og i kollagenaseinhibitorsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-Butylbromacetat anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af farvestoffer, lægemidler, agrokemikalier og i organiske forbindelser. Det finder anvendelse som et alkyleringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle at fremstille (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-eddikesyre-tert-butylester og i kollagenaseinhibitorsyntese.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform og ethylacetat. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl bromoacetate |
| Tæthed | 1.33 |
| Kogepunkt | 175 °C |
| Flammepunkt | 49 °C (120 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Lineær formel | BrCH2CO2C(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.445 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 1753010 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl bromoacetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl bromoacetate