Få mere at vide
tert-Butylbromoacetat, 98%
Artikelnummer. 11402737
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402737 10 g 10g
11412737 50 g 50g
11422737 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14917.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195,06 g/mol
tert-butylbromacetat anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af farvestoffer, lægemidler, landbrugskemikalier og i organiske forbindelser. Det finder anvendelse som et alkyleringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle at fremstille (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-eddikesyre-tert-butylester og i kollagenaseinhibitorsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylbromacetat anvendes som mellemprodukt i fremstillingen af farvestoffer, lægemidler, agrokemikalier og i organiske forbindelser. Det finder anvendelse som et alkyleringsmiddel. Det spiller en vigtig rolle at fremstille (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-eddikesyre-tert-butylester og i kollagenaseinhibitorsyntese.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, chloroform og ethylacetat. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5292-43-3
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
MDL nummer MFCD00000188
InChI nøgle BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC navn tert-butyl-2-bromacetat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl bromoacetate
Tæthed 1.33
Kogepunkt 175°C
Flammepunkt 49°C (120°F)
Lugt Pungent
Lineær formel BrCH2CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.445
Mængde 10 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1753010
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formel vægt 195.06
Procent renhed 98%