Få mere at vide
tert-Butylbromid, 98+%, stab. med kaliumcarbonat
Beskrivelse
tert-Butylbromid anvendes som råmateriale i syntetisk organisk kemi. Det bruges til at studere den massive deadenylering af adeninbaserede nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylbromid anvendes som råmateriale i syntetisk organisk kemi. Det bruges til at studere den massive deadenylering af adeninbaserede nukleosider.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Bromide |
| Navn note | stabiliseret med kaliumcarbonat |
| CAS | 507-19-7 |
| Smeltepunkt | °C til 20 °C |
| Tæthed | 1.210 |
| Kogepunkt | 74 °C til 76 °C |
| Flammepunkt | 18 °C |
| Analyseprocentområde | 98 %, stabiliseret med kaliumcarbonat |
| Molekylær formel | C4H9Br |
| Brydningsindeks | 1.428 |
| Vis mere |