Få mere at vide
tert-butylbromid, 98+%, stik. med kaliumcarbonat
Artikelnummer. 11454744
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454744 500 g 500g
11444744 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454744 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13727.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137,02 g/mol
tert-Butylbromid anvendes som råmateriale i syntetisk organisk kemi. Det bruges til at studere den massive deadenylering af adeninbaserede nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylbromid anvendes som råmateriale i syntetisk organisk kemi. Det bruges til at studere den massive deadenylering af adeninbaserede nukleosider.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 507-19-7
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000125
InChI nøgle RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl bromide
Navn note stabilized with potassium carbonate
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.21
Kogepunkt 74°C to 76°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Analyseprocentområde 98%, stabilized with potassium carbonate
Brydningsindeks 1.428
Mængde 500 g
FN nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 137.02
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske