Få mere at vide
tert-butylbromid, 98+%, stik. med kaliumcarbonat
Artikelnummer. 11444744
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444744 100 g 100g
11454744 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444744 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13727.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.41 DKK
    422.65 DKK / 100g
    Spare 46.76 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137,02 g/mol
tert-Butylbromid anvendes som råmateriale i syntetisk organisk kemi. Det bruges til at studere den massive deadenylering af adeninbaserede nukleosider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylbromid anvendes som råmateriale i syntetisk organisk kemi. Det bruges til at studere den massive deadenylering af adeninbaserede nukleosider.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 507-19-7
Molekylær formel C4H9Br
Molekylvægt (g/mol) 137.02
MDL nummer MFCD00000125
InChI nøgle RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
IUPAC navn 2-brom-2-methylpropan
SMIL CC(C)(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl Bromide
Navn note stabiliseret med kaliumcarbonat
Smeltepunkt °C til 20 °C
Tæthed 1.210
Kogepunkt 74 °C til 76 °C
Flammepunkt 18 °C (64 °F)
Analyseprocentområde 98 %, stabiliseret med kaliumcarbonat
Brydningsindeks 1.428
Mængde 100 g
FN nummer UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 137.02
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-2-methylpropane