Få mere at vide
tert-Butyl Bicyclo[2.2.2]phosphorothionate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Bicyclo[2.2.2]phosphorothionate |
| CAS | 70636-86-1 |
| Molekylær formel | C8H15O3PS |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 4-tert-Butyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane-1-thione, TBPS, tert-Butylbicyclophosphorothionate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15O3PS/c1-7(2,3)8-4-9-12(13,10-5-8)11-6-8/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)C12COP(=S)(OC1)OC2 |
| IUPAC navn | 4-tert-butyl-1-sulfanylidene-2,6,7-trioxa-1λ5-phosphabicyclo[2.2.2]octane |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.048 |