Få mere at vide
Tert-butyl alkohol, TRC
Artikelnummer. 30422667
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30422667 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30422667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11754050ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4 H10 O
Mængde 50 mL
Synonym tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMIL CC(C)(C)O
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Formel vægt 74.0732