Få mere at vide
Tert-butyl Alcohol-OD, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tert-butyl Alcohol-OD |
| CAS | 3972-25-6 |
| Molekylær formel | C4 D H9 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanol-d','2-methyl- (9CI), tert-Butyl alcohol-d (6CI','7CI','8CI), tert-Butyl hydroxide-d, tert-Butyl alcohol-OD, tert-Butanol-OD, 2-Methyl-2-propanol-d |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i5D |
| SMIL | [2H]OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-deuteriooxy-2-methylpropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.128 |
| Formel vægt | 75.079 |