Få mere at vide
Tert-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10458400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE Bottle
Plastic Container
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10458400 500 mL HDPE Bottle 500ml
10121710 2.5 L HDPE Bottle 2.5 L
10611854 25 L Plastic Container 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10458400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/5250/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 75-65-0
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer 4464
InChI nøgle DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol
SMIL CC(C)(C)O
Tekniske data
pH 7
Smeltepunkt 25°C
Mængde 500 mL
Emballage HDPE Bottle
Fysisk form Liquid
Damptryk 36mbar at 20°C
Viskositet 6.43 mPaS (25°C)
Kogepunkt 83°C
Formel vægt 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.