Få mere at vide
Tert-butyl alkohol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | 25 °C |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | HDPE flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 36 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 6,43 mPaS (25 °C) |
| Kogepunkt | 83 °C |
| Formel vægt | 74,12 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- tert-Butanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H332-Farlig ved indånding.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .