Få mere at vide
tert-butylakrylat (stabiliseret med MEHQ), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl Acrylate |
| CAS | 1663-39-4 |
| Molekylær formel | C7H12O2 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)C=C |
| IUPAC navn | tert-butyl prop-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.0837 |