Få mere at vide
tert-butylakrylat, 99%, stabiliseret
Artikelnummer. 10631663 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10631663 100 mL Glasflaske 100ml
10161052 1 L Glasflaske 1 L
10247543 5 L Plast tromle 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10631663 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371131000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.83 DKK
    662.65 DKK / 100ml
    Spare 73.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1663-39-4 , 150-76-5
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00008809
InChI nøgle ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC navn tert-butylprop-2-enoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acrylate
Navn note 99%
Smeltepunkt -69,0 °C
Tæthed 0.8830g/mL
Kogepunkt 121,0 °C
Flammepunkt 11 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1,4100 til 1,4120
Mængde 100 mL
Beilstein 02, IV, 1465
Specifik vægtfylde 0.883
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2 g/L
Stabilisator 10 til 20 ppm MEHQ
Viskositet 0,9 mPa (20 °C)
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.