Få mere at vide
tert-butylakrylat, 99%, stab. med 15 ppm 4-methoxyphenol
Description
tert-butylacrylat er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(tert-butylacrylat)-polymerer, poly(acrylsyre)-polyelektrolytbørster og 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionsyre-tert-butylester. Det bruges også i maling, belægninger, højpolymer papirbalsam, plejende polymerprodukter og carbonylreformerende polyolefin. Ydermere tjener det som et vigtigt råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
tert-butylacrylat er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(tert-butylacrylat) polymerer, poly(acrylsyre) polyelektrolytbørster og 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionsyre tert-butylester. Det bruges også i maling, belægninger, højpolymer papirbalsam, plejende polymerprodukter og carbonylreformerende polyolefin. Ydermere tjener det som et vigtigt råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl acrylate |
| Navn note | stabiliseret med 15ppm 4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | ∼-69 °C |
| Tæthed | 0.883 |
| Kogepunkt | 121 °C |
| Flammepunkt | 11 °C (52 °F) |
| Lineær formel | CH2=CHCOOC(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.411 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN3272 |
| Show More |