Få mere at vide
tert-butylakrylat, 99%, stab. med 15 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11313986
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313986 100 mL 100ml
11323986 500 mL 500ml
11333986 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17169.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
tert-butylacrylat er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(tert-butylacrylat)-polymerer, poly(acrylsyre)-polyelektrolytbørster og 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionsyre-tert-butylester. Det bruges også i maling, belægninger, højpolymer papirbalsam, plejende polymerprodukter og carbonylreformerende polyolefin. Ydermere tjener det som et vigtigt råmateriale i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-butylacrylat er en monomer, der anvendes til fremstilling af poly(tert-butylacrylat) polymerer, poly(acrylsyre) polyelektrolytbørster og 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionsyre tert-butylester. Det bruges også i maling, belægninger, højpolymer papirbalsam, plejende polymerprodukter og carbonylreformerende polyolefin. Ydermere tjener det som et vigtigt råmateriale i organisk syntese.
Opløselighed Lidt blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1663-39-4
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00008809
InChI nøgle ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC navn tert-butylprop-2-enoat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acrylate
Navn note stabiliseret med 15ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt ∼-69 °C
Tæthed 0.883
Kogepunkt 121 °C
Flammepunkt 11 °C (52 °F)
Lineær formel CH2=CHCOOC(CH3)3
Brydningsindeks 1.411
Mængde 100 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1742329
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl acrylate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl acrylate