Få mere at vide
tert-Butyl acetate, 99%
Artikelnummer. 11322756
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11322756
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08855.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
tert-Butylacetat anvendes som opløsningsmiddel i fremstillingen af lakker, emaljer, blæk, klæbemidler, fortyndere, industrielle rengøringsmidler og belægningsblandinger. Det bruges også som procesopløsningsmiddel til kemiske reaktioner og polymerisation. I syntetisk organisk kemi bruges det som en tert-butylgruppe. Det tjener som mellemprodukt i produktionen af lægemidler og syntetiske smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylacetat anvendes som opløsningsmiddel i fremstillingen af lakker, emaljer, blæk, klæbemidler, fortyndere, industrielle rengøringsmidler og belægningsblandinger. Det bruges også som procesopløsningsmiddel til kemiske reaktioner og polymerisation. I syntetisk organisk kemi bruges det som en tert-butylgruppe. Det tjener som mellemprodukt i produktionen af lægemidler og syntetiske smagsstoffer.
Opløselighed
Blandbar med ether og ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-88-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008807
InChI nøgle WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
IUPAC navn tert-butylacetat
SMIL CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acetate
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.863
Kogepunkt 94°C to 96°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lineær formel CH3CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.3865
Mængde 1000 g
FN nummer UN1123
Beilstein 1699506
Merck Index 14,1537
Opløselighedsinformation Miscible with ether and ethanol. Immiscible with water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: tert-Butyl acetate