Få mere at vide
tert-Butyl acetate, 99%
Artikelnummer. 11302756
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302756 50 g 50g
11312756 250 g 250g
11322756 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08855.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
tert-Butylacetat anvendes som opløsningsmiddel i fremstillingen af lakker, emaljer, blæk, klæbemidler, fortyndere, industrielle rengøringsmidler og belægningsblandinger. Det bruges også som procesopløsningsmiddel til kemiske reaktioner og polymerisation. I syntetisk organisk kemi bruges det som en tert-butylgruppe. Det tjener som mellemprodukt i produktionen af lægemidler og syntetiske smagsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
tert-Butylacetat anvendes som opløsningsmiddel i fremstillingen af lakker, emaljer, blæk, klæbemidler, fortyndere, industrielle rengøringsmidler og belægningsblandinger. Det bruges også som procesopløsningsmiddel til kemiske reaktioner og polymerisation. I syntetisk organisk kemi bruges det som en tert-butylgruppe. Det tjener som mellemprodukt i produktionen af lægemidler og syntetiske smagsstoffer.
Opløselighed
Blandbar med ether og ethanol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 540-88-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008807
InChI nøgle WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
IUPAC navn tert-butylacetat
SMIL CC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acetate
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.863
Kogepunkt 94°C to 96°C
Flammepunkt 4°C (39°F)
Lineær formel CH3CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.3865
Mængde 50 g
FN nummer UN1123
Beilstein 1699506
Merck Index 14,1537
Opløselighedsinformation Miscible with ether and ethanol. Immiscible with water.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%