Få mere at vide
tert-Butyl acetate, 99%
Artikelnummer. 10155783 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10155783 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10615142 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10155783 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107760025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-88-5
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00008807
InChI nøgle WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
PubChem CID 10908
IUPAC navn tert-butylacetat
SMIL CC(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl acetate
Navn note 99+%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 98.0°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2C(CH3)3
Brydningsindeks 1.3850 to 1.3870
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 131
Fieser 01,82
Merck Index 15, 1539
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl acetate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.