missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

tert-Butyl-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-mesylaminopyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-isopropylidine-(E)-6-heptenoate, TRC

Artikelnummer. 30346423
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346423 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346423 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6917591MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale tert-Butyl-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-mesylaminopyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-isopropylidine-(E)-6-heptenoate
CAS 371775-73-4
Molekylær formel C28H38FN3O6S
Mængde 1 mg
Synonym (4R,6S)-6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C28H38FN3O6S/c1-17(2)24-22(25(18-9-11-19(29)12-10-18)31-26(30-24)32-39(8,34)35)14-13-20-15-21(37-28(6,7)36-20)16-23(33)38-27(3,4)5/h9-14,17,20-21H,15-16H2,1-8H3,(H,30,31,32)/b14-13+/t20-,21-/m1/s1
SMIL CC(C)c1nc(NS(=O)(=O)C)nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O2)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methanesulfonamido)-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 563.68
Formel vægt 563.2465
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.