Få mere at vide
tert-Butyl-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-mesylaminopyrimidin-5-yl]-(3R,5S)-dihydroxy-(E)-6-heptenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl-7-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-mesylaminopyr |
| CAS | 1283766-30-2 |
| Molekylær formel | C25H34FN3O6S |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34FN3O6S/c1-15(2)22-20(12-11-18(30)13-19(31)14-21(32)35-25(3,4)5)23(16-7-9-17(26)10-8-16)28-24(27-22)29-36(6,33)34/h7-12,15,18-19,30-31H,13-14H2,1-6H3,(H,27,28,29) |
| SMIL | CC(C)c1nc(NS(=O)(=O)C)nc(c1C=CC(O)CC(O)CC(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | tert-butyl 7-[4-(4-fluorophenyl)-2-(methanesulfonamido)-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 523.62 |
| Formel vægt | 523.2152 |