Få mere at vide
tert-Butyl 6-Hydroxyhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 73839-20-0 |
| Molekylær formel | C10 H20 O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3/c1-10(2,3)13-9(12)7-5-4-6-8-11/h11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl 6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.26 |
| Formel vægt | 188.1412 |