Få mere at vide
tert-Butyl 6-Hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | tert-Butyl 6-Hydroxy-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate |
| CAS | 1147557-97-8 |
| Molekylær formel | C8 H5 B F6 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 6-Ghydroxy-2-aAzaspiro[3.3]heptane-2-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)5-2-1-4(9(16)17)3-6(5)8(13,14)15/h1-3,16-17H |
| SMIL | OB(O)c1ccc(c(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | [3,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.925 |
| Formel vægt | 258.029 |